437573
N,N-Diméthylformamide
ACS reagent, ≥99.8%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent synthesis of gold nanoparticles.
- As a solvent in capillary electrophoresis.
- Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines by reacting with choropyridazines.
- Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup