34145
Acetochlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Acetochlor ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 535
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].CCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
OFHPZIOSKFPQRH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable