330345
Polystyrene
analytical standard, 50,000
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 50,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Catégories apparentées
Description générale
Polystyrene ( for GPC, 50,000) is one of the synthetic thermoplastics, attractive for a variety of applications because of its characteristics such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)