32591
Baquiloprim
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-{[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl}-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
InChI
1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Clé InChI
AIOWJIMWVFWROP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Bovine muscle samples by solid-phase extraction (SPE) and hydrophilic interaction liquid chromatography–tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS).
- Sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (LC-TOF-MS).
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3