Principaux documents
32471
Supelco
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6) solution
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
3,6,3-Nonylphenol, 363-NP-13C6, 4-(3,6-Diméthyl-3-heptyl)phénol-ring-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Clé InChI
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certan Vial
Application
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution may be used as a reference standard in the determination of 4-(3,6-dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution in environmental samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2.
Olaf P Heemken and Nicole Amann
Analytix, 7(4), 1-7 (2011)