32098
Meptyldinocap
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate, 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl (2E)-2-butenoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
Clé InChI
NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable