Principaux documents
31256
Supelco
Haloxyfop-2-ethoxyethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19ClF3NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.81
Beilstein:
8397167
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H19ClF3NO5/c1-3-26-8-9-27-18(25)12(2)28-14-4-6-15(7-5-14)29-17-16(20)10-13(11-24-17)19(21,22)23/h4-7,10-12H,3,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
MIJLZGZLQLAQCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Haloxyfop-2-ethoxyethyl may be used as a reference standard for the determination of haloxyfop-2-ethoxyethyl in food samples by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Multiresidue liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of 52 non gas chromatography-amenable pesticides and metabolites in different food commodities.
Hernandez F, et al.
Journal of Chromatography A, 1109(2), 242-252 (2006)