28614-U
Seringue Hamilton® 701N
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
Microliter™
Syringe, Fixed Needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203072
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable