28228
Sulfate Reducing Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
ammonium sulfate, 0.1 g/L
calcium chloride, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 2.0 g/L
ferric chloride, 0.02 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable