Principaux documents
240664
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
anhydrous, 99%
Synonyme(s) :
o-DCB, o-dichlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.00
Beilstein:
606078
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1198 °F
Limite d'explosivité
9.2 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pb
178-180 °C (lit.)
Pf
−18-−17 °C (lit.)
Densité
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Dichlorobenzene may be used as a starting material in the synthesis of (phenyl)[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium triflates and 1,2-dibutylbenzene.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Phosphine?Nickel Complex Catalyzed Cross?Coupling of Grignard Reagents with Aryl and Alkenyl Halides: 1, 2?Dibutylbenzene.
Kumada, M, et al.
Organic Syntheses, 58, 127-127 (1978)
Oxygen reduction at a water-1, 2-dichlorobenzene interface catalyzed by cobalt tetraphenyl porphyrine-A fuel cell approach.
Peljo P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(16), 10033-10043 (2011)
Critical light instability in CB/DIO processed PBDTTT-EFT: PC 71 BM organic photovoltaic devices.
Pearson AJ, et al.
Organic Electronics, 30, 225-236 (2016)
Da Young Hwang et al.
Nanotechnology, 28(2), 025603-025603 (2016-12-08)
We report that a high local strain was obtained for multilayer MoS2 nanoscrolls decorated with noble nanoparticles (Ag and Au NPs) using a rolling process beyond breaking or slipping of MoS2. The local strain was estimated through the bending strain in the nanoscrolls and
(Phenyl)[2?(Trimethylsilyl) Phenyl] Iodonium Triflate. An Efficient And Mild Benzyne Precursor
Kitamura T, et al.
Organic Syntheses, 78, 104-104 (2002)