Principaux documents
230308
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
Synonyme(s) :
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2NHN=C(CH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.49
Beilstein:
2225293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Pf
187-188 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
Clé InChI
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable