228729
Sodium L-tartrate dibasic dihydrate
≥99%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Sodium tartrate dibasic dihydrate, L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Activité optique
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
Impuretés
≤0.005% insolubles
Perte
15.61-15.71% loss on drying
pH
7.0-9.0
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable