20780-U
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1700, aiguille amovible
1701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80030
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable