Principaux documents
20418
Supelco
Septa, disque à trois couches
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Hamilton 76006
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diamètre
12.5 mm ( 1/2 in.)
Description générale
Température de l′injecteur : jusqu′à 200 °C
Couche interne souple en gomme de silicone entre deux couches externes dures.