16174
SODOSIL™ RA 21
acid pre-rinse and rinsing solution with phosphoric acid
About This Item
Numéro UBA:
08050017
Code UNSPSC :
12352000
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
SODOSIL™ RA 21 is a sterilization and decontamination kit.
Informations légales
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
A simple cleaning and fluorescent staining protocol for recent and fossil diatom frustules.
Friedrichs L.
Diatom research, 28(3), 317-327 (2013)