15809
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide
traceable to primary standards (LGC)
Synonyme(s) :
p-Toluamide, 4-Methylbenzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
161-163 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluated in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable