08977
Myclobutanil-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-Butyl-α-(4-chlorophenyl-d4)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, Myclobutanil-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CN1N=CN=C1)(C#N)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3/i4D,5D,6D,7D
Clé InChI
HZJKXKUJVSEEFU-UGWFXTGHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable