05687
Glucose Fermentation Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonyme(s) :
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produits recommandés
membrane size
70 mm
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable