05357
Nicosulfuron-(N,N-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(dimethyl-d6-carbamoyl)-2-pyridylsulfonyl]urea, Nicosulfuron-d6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable