Principaux documents
04275
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide
≥99.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H20BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable