Principaux documents
02363
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, 483,000
Synonyme(s) :
Poly(sodium methacrylate)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable