Principaux documents
ZLXLDEGK2
Milli-Q
Kit de mise à niveau de système de dégazage
For use with Milli-Q® HX and CLX series water purification systems
Synonyme(s) :
Kit de mise à niveau de système de dégazage (séries Milli-Q® HX et CLX)
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany