Principaux documents
ZFMQPR3BT0
Milli-Q
Régulateur de pression Milli-Q®
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NC.75
Conditionnement
pkg of 1 unit
Description générale
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le régulateur de pression Milli-Q® permet de limiter la pression de l'eau de ville d'alimentation à 3 bar, pour garantir à la membrane d'OI des systèmes Milli-Q® une efficacité optimale.
Il doit être raccordé au robinet d'eau d'alimentation, juste avant le système de purification d'eau, et peut être fixé au mur.
Compatible avec tous les systèmes de la famille Milli-Q® SQ 2Series équipés d'une station de production par osmose inverse.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany