Principaux documents
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
Diamètre
7.5 mm (2 in.)
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube