Principaux documents
XX6403705
Millipore
Échantillonneur à distance
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Dispositif de prélèvement, Ensemble de prélèvement
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Fluid Sampling Kit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le Nécessaire d'échantillonnage des fluides est une solution complète pour la collecte des fluides et l'analyse de la contamination sur le terrain. L'ensemble d'échantillonnage en acier inoxydable se branche sur une vanne à raccord rapide montée sur la conduite, ce qui permet le passage d'une quantité déterminée de liquide à travers la cassette. Une seringue à 2 voies sert à aspirer le liquide résiduel présent dans la cassette. Le kit est compatible avec nos cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides de 37 mm et avec nos cassettes appariées en poids.
Pour l'analyse gravimétrique, les cassettes avec filtres appariés en poids éliminent le pré-pesage du filtre avant l'échantillonnage.
Caractéristiques et avantages :
•La mallette de transport robuste et l'assemblage d'échantillonnage en acier inoxydable offrent des années de service sur le terrain
•Le Nécessaire d'échantillonnage des fluides comprend 12 cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides en Tenite
Applications :
Pour l'échantillonnage des carburants pour turbines, de l'eau ou autres liquides à l'aide des cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides Millipore avant de procéder à une analyse gravimétrique ou colorimétrique.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13