Principaux documents
XX5002501
Millipore
Grille de support, 25 mm, acier inoxydable
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Diamètre
25 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports de filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d'échantillons en vue de l'analyse de la contamination par des bactéries ou particules.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois diamètres avec quatre tailles d'entonnoir possibles pour accueillir des échantillons jusqu'à 250 ml
•Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir, qui peut être ventilé à l'aide d'un filtre accessoire
•Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
Applications :
Analyse de la contamination par des bactéries ou particules
Supports de filtres analytiques
XF2004710 Support de filtre 100 ml, 47 mm, acier inoxydable
XF2004725 Support de filtre 250 ml, 47 mm, acier inoxydable
XX1002540 Support de filtre 50 ml, 25 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange pour XX1002540 :
XX1002503 Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002535 Joints plats revêtus de PTFE
XX1002542 Assemblage de base pour support de filtre 25 mm
XX2004718 Bouchon perforé n° 8, orifice de 9,5 mm (3/8 po), en silicone
XX5002501 Grille de support de 25 mm en acier inoxydable
Pièces de rechange pour les références XF2004710 et XF2004725 :
XF2004755 Entonnoir en acier inoxydable, 100 ml
XF2004756 Entonnoir en acier inoxydable, 250 ml
XF2004758 Grille support en acier inoxydable
XX1004703 Pince d'assemblage de 47 mm en aluminium
XX1004708 Bouchon perforé n° 8 en silicone
Accessoires
SLFG02550 Filtre Millex pour seringue, en PTFE Fluoropore® hydrophobe non stérile, 25 mm
XX1004705 Fiole à filtration sous vide, 1 l
XX1004744 Fiole à filtration sous vide, 4 l
XX7100004 Tubulure en silicone, D.I. 3/16 po × 140 cm
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany