XX42PRB68
Low-retentate Volume Manifold Bottom Plate
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
acrylic
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.01-0.1 L/min flow rate
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany