Principaux documents
XX4204708
Millipore
Vanne d'évent/de purge
Synonyme(s) :
Vanne d'évent, Vanne de purge, Vanne de surpression
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass filled polypropylene
Niveau de qualité
D.I.
2.5 cm (1.0 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tuyaux de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tuyaux de 2" de diamètre extérieur.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13