Principaux documents
XX2702509
Millipore
Joint torique de filtre en silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone O-ring
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtrez simultanément 12 échantillons sous vide pour une analyse rapide de rétentats ou de filtrats. Les positions numérotées sur la plaque de filtre garantissent un suivi précis des échantillons. Les bouchons étanches maintiennent le vide sur les puits d'échantillons inutilisés. Les cuves d'extension accessoires augmentent les volumes d'échantillons de 15 à 50 mL.
Applications
Filtration générale d'échantillons de 15 à 50 mL ; Préparations pour dénombrement par scintillation
XX2702550 : Collecteur d'échantillons 1225
Pièces de rechange
YY2214257 : Molette manuelle
5162 : Plaque supérieure
XX2702509 : Joint torique de filtre en silicone
5163 : Plaque de support
XX2702510 : Grille de support, 25 mm, polypropylène
XX11000PP : Vanne à bille, polypropylène rempli de verre
XX2504755 : Tubulure, 0,635 cm x 58,42 cm, en latex
Accessoires
XX2702552 : Joints toriques de chambre et jeu de bouchons
XX2702555 : Échantillon de cuve d'extension de puits
XX6200006P : Pinces à filtre, extrémité arrondie, acier inoxydable
XX7100004 : Tubulure 0,48 cm D.I. x 140 cm, silicone
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.