Principaux documents
XX1019003
Millipore
Pince d'assemblage Millipore pour la filtration sous vide
90 mm, Aluminum
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
anodized aluminum
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
90 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore
Pince d'assemblage en aluminium anodisé, 90 mm
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore de 90 mm.