XX0045
p-Xylene
Reagent
Synonyme(s) :
p-Xylene, 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8.7 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Couleur
APHA: ≤10
pb
138.4 °C/1013 hPa
Pf
13.3 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
0.2 g/L
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup