VPPH201NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Description
Large volume processing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Viresolve®
Hauteur
4.42 cm (1.74 in.)
Longueur
34.29 cm (13.50 in.)
Poids
2.6 kg (5.7 lb)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1 offre une surface de filtration de 0,51 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.1 offre une surface de filtration de 0,51 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany