Principaux documents
TX0700
Supelco
Titanium Trichloride Solution
20% w/w, technical grade
Synonyme(s) :
Titanium Trichloride
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nom du produit
Titanium Trichloride Solution 20% W/W, technical grade
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Technical
Application
Technical
Remarque sur l'analyse
Assay: ~20% min
Color: Violet
Form: Liquid
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable