Principaux documents
TEFG02525
Millipore
Aiguilles évent Steritest®
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE (hydrophobic membrane filter)
PVC device
stainless steel (for needle)
Niveau de qualité
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Conditionnement
pkg of 25 units
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Taille du filtre
24.7 mm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'aiguille évent Steritest® est un accessoire des unités Steritest® NEO qui est utilisé pour le transfert du liquide et le rinçage lors des essais de stérilité. Il s'agit d'une aiguille de prélèvement simple avec évent incorporé doté d'une membrane en PTFE (hydrophobe).
Application
Les aiguilles évents Steritest® sont utilisées pour mettre à l'évent des flacons en verre avec septum en caoutchouc ou des flacons en plastique rigide. Elles peuvent également servir à rincer des dispositifs médicaux, à transférer de gros volumes de solutés parentéraux d'un flacon à un autre de manière aseptique, à réaliser des tests de stérilité et de fertilité pour qualifier des lots de milieux, ou à mettre à l'évent des flacons de milieux de culture lors d'essais de stérilité par inoculation directe.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Articles
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.