Principaux documents
TANKAFS10
Milli-Q
Cuve de stockage
10 L polyethylene storage tank, For optimal storage of pure (Type 2) water
Synonyme(s) :
Cuve de stockage en polyéthylène, 10 litres
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polyethylene reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
H × l × P
45 cm (17.7 in.) × 23 cm (9 in.) × 16 cm (6.3 in.)
Capacité
10 L
Volume
10 L
10000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
Description générale
Cette cuve de stockage préserve la pureté de l'eau stockée, tout en la protégeant efficacement des contaminants présents dans l'air.
Cette cuve permet de stocker l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau AFS®, AFS® D et AFS® E.
Application
Une solution optimale pour le stockage de l'eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Le réservoir peut stocker 10 l d'eau purifiée.
  • Un filtre évent de réservoir protège l'eau des particules, des bactéries et du CO2 dissous.
  • Un trop-plein aseptique maintient la qualité de l'eau en évitant une rétro-contamination due à la vidange.
  • Le fond conique du réservoir permet une vidange complète et facilite le rinçage pendant la décontamination, tandis que l'intérieur lisse limite la formation d'un biofilm.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany