ST1630
Anti-FGF8 Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Fibroblast Growth Factor 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Fgf8(14179)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
PC-12 cells, Jurkat cells, HepG2 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable