Principaux documents
SLSV025NB
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-SV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 5,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
25 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SV
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane Durapore (PVDF)
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l'interaction avec votre échantillon et optimiser sa récupération
•Compatibles avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
•Disponibles avec des dimensions de pores de 0,22 μm et 0,45 μm et en trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), présentant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : packs de 50
Références se terminant par NL (-------NL) : packs de 100
Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100 (filtres équipés d'un tube de prolongement)
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions protéiques
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleurs : Entrée transparente/sortie transparente
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raphael Hesse et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated