SLST025DM
Hydromillex syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, hydrophobic PTFE membrane with stripes of hydrophilic coating, non-sterile
Synonyme(s) :
Hydromillex Filter Unit
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
hydrophilic
hydrophobic
FDA registered medical device
RUO outside of US
Paramètres
≥0.6 L/min air flow rate at 1 psi
≥20 mL/min water flow rate at 10 psi
≥75 psi max. pressure
45 °C max. temp. (113 °F)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
28.4 mm
inlet and outlet H
25 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
male Luer inlet (slip)
female Luer-Lok® outlet
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Pièce de rechange