SLHNM25
Filtre pour seringue en nylon Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HN, Filtre pour seringue en nylon de 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA OTM-45
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
• Les filtres Millex HPF contiennent deux éléments différents : un préfiltre gradué en fibre de verre (10,0 à 0,7 µm) éliminant les grosses particules et un filtre membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour la filtration fine.
• Leur débit est significativement supérieur à celui des filtres standard dépourvus d'élément de préfiltration, en particulier avec les solutions chargées en particules.
• Pour application manuelle ou automatisée.
• Support en polyéthylène à faible teneur en composés extractibles.
Disponibles en 3 conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Références se terminant par NZ (-------NZ) : pack de 200 pré-assemblé en 8 tubes de 25.
Applications :
tests de dissolution des médicaments, préparation des échantillons automatisée, clarification de solutions contenant des taux élevés de particules