Principaux documents
SF01F2001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
SUS Filter Powder Sintering 1 μm Code F 20 in.
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
PTFE seal
stainless steel
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SUS Filter
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Caractéristiques et avantages
Format: Single Layer
Notes préparatoires
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable