Principaux documents
SCYT-91K-PXBK14
Millipore
Panel 1 de cytokines/chimiokines ovines, 14 analytes
Immuno-Oncology Multiplex Assay
Synonyme(s) :
Dosage des cytokines ovines, Panel des cytokines ovines, Panel à 14 analytes associé aux chimiokines
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.47
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 101
(Galectin-1)
accuracy: 102
(PD-L2)
accuracy: 103
(CD80/B7-1)
accuracy: 103
(IFNγ)
accuracy: 104
(CTLA-4/CD152)
accuracy: 104
(TLR-2)
accuracy: 105
(4-1BBL/TNFSF9)
accuracy: 105
(BCA-1/CXCL-13)
accuracy: 105
(CD25/IL-2Rα)
accuracy: 105
(IL-10)
accuracy: 105
(LAG-3)
accuracy: 106
(5’-NT/CD73)
accuracy: 106
(PD-1)
accuracy: 106
(TIM-3)
accuracy: 106
(TNFα)
accuracy: 107
(CD137/4-1BB)
accuracy: 107
(CD27)
accuracy: 108
( Galectin-3)
accuracy: 108
(E-Cadherin)
accuracy: 108
(HVEM)
accuracy: 109
(CD40)
accuracy: 109
(GITR)
accuracy: 110
(B7-H2/ICOSL)
accuracy: 110
(CD226/DNAM-1)
accuracy: 111
(BTLA)
accuracy: 94
(GranzymeB)
accuracy: 95
(B7-H3/CD276)
accuracy: 96
(PD-L1)
sensitivity: 14 - 10000  pg/mL
(4-1BBL/TNFSF9)
standard curve range: 1.4 - 1000 pg/mL
(HVEM)
standard curve range: 1.4 - 1000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 11 - 8000  pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 137 - 100000 pg/mL
(5’-NT/CD73)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(CD226/DNAM-1)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(CD40)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(PD-L1)
standard curve range: 2.7 - 2000  pg/mL
(CD25/IL-2Rα)
standard curve range: 21 - 15000 pg/mL
(BTLA)
standard curve range: 27 - 20000 pg/mL
(B7-H2/ICOSL)
standard curve range: 27 - 20000 pg/mL
(BCA-1/CXCL-13)
standard curve range: 3.4 - 2500  ng/mL
(Galectin-1)
standard curve range: 3.4 - 2500 ng/mL
(B7-H3/CD276)
standard curve range: 34.3 - 25000 pg/mL
(CD80/B7-1)
standard curve range: 342 - 250000 pg/mL
(E-Cadherin)
standard curve range: 4.1 - 3000  pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 41 - 30000  pg/mL
(GITR)
standard curve range: 41 - 30000  pg/mL
(GranzymeB)
standard curve range: 41 - 30000 pg/mL
(Galectin-3)
standard curve range: 412 - 300000  pg/mL
(LAG-3)
standard curve range: 412 - 300000 pg/mL
(TLR-2)
standard curve range: 5.5 - 4000  pg/mL
(CD137/4-1BB )
standard curve range: 5.5 - 4000  pg/mL
(CTLA-4/CD152)
standard curve range: 5.5 - 4000  pg/mL
(TIM-3)
standard curve range: 55 - 40000 pg/mL
(CD27)
standard curve range: 55 - 40000 pg/mL
(PD-1)
standard curve range: 6.9 - 5000  pg/mL
(PD-L2)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les protéines de point de contrôle immunitaire jouent un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire ; de plus, elles constituent des cibles médicamenteuses dans le cadre de l'immunothérapie du cancer. Des molécules de point de contrôle immunitaire ont été découvertes à la surface des cellules immunitaires et tumorales, où elles agissent comme récepteurs activateurs ou inhibiteurs. Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaires, tels que les anticorps bloquants dirigés contre l'antigène 4 des lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4), la protéine 1 de la mort cellulaire programmée (PD-1) et le ligand 1 de la mort cellulaire programmée (PD-L1), ont montré une efficacité significative dans le traitement de divers cancers. Des études récentes ont également révélé que de nombreuses protéines de point de contrôle immunitaire peuvent subir un épissage alternatif ou un clivage protéolytique pour produire des formes solubles. Les niveaux d'expression des protéines de point de contrôle immunitaire solubles et de surface cellulaire en circulation et dans le micro-environnement tumoral (TME) peuvent servir de biomarqueurs immunitaires putatifs dans le cadre de la recherche sur le cancer et de la découverte de biomarqueurs pour les maladies immunologiques.
Le panel 1 de protéines de points de contrôle d'immuno-oncologie de souris MILLIPLEX® est un kit à 28 analytes permettant la quantification simultanée de tout ou partie des analytes suivants dans les échantillons de sérum, de plasma, de surnageant de culture cellulaire, de lysat cellulaire et d'extrait tissulaire/tumoral : 4-1BBL/TNFSF9, 5′-NT/CD73, B7-H2/ICOSL, B7-H3/CD276, BCA-1/CXCL-13, BTLA, CD137/4-1BB, CD226/DNAM-1, CD25/IL-2Rα, CD27, CD40, CD80/B7-1, CTLA-4/CD152, E-cadhérine, Galectine-1, Galectine-3, GITR, Granzyme B, HVEM, IFNγ, IL-10, LAG-3, PD-1, PD-L1, PD-L2, TIM-3, TLR-2 et TNFα.
Type de panel : cancer circulant MAGNÉTIQUE
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Application
Le panel 1 multiplex à base de billes pour l'analyse de protéines de points de contrôle d'immuno-oncologie de souris, utilisant la technologie Luminex® xMAP®, permet l'analyse simultanée de 28 protéines de point de contrôle immunitaire dans les échantillons de sérum, de plasma, de surnageant de culture cellulaire, de lysat cellulaire et d'extrait tissulaire/tumoral de souris.
Il s'agit d'un test d'incubation de nuit (entre 16 et 18 heures à une température comprise entre 2 et 8 ºC).
Une quantité maximale de 25 μl par puits de sérum ou de plasma dilué au 1/2e peut être utilisée.
Les échantillons de culture tissulaire peuvent être analysés purs ou convenablement dilués dans un milieu de contrôle.
Remarque : pour des résultats optimaux, l'utilisation d'échantillons de lysats cellulaires/tissulaires peut nécessiter une dilution dans le tampon de dosage ; il convient également de tester le tampon de lyse dilué de la même manière afin de détecter les effets de matrice.
Domaine de recherche : cancer/immuno-oncologie
Analytes :
4-1BBL/TNFSF9
5’-NT/CD73
B7-H2/ICOSL
B7-H3/CD276
BCA-1/CXCL-13
BTLA
CD137/4-1BB
CD226/DNAM-1
CD25/IL-2Rα
CD27
CD40
CD80/B7-1
CTLA-4/CD152
E-cadhérine
Galectine-1
Galectine-3
GITR
Granzyme B
HVEM
IFNγ
IL-10
LAG-3
PD-1
PD-L1
PD-L2
TIM-3
TLR-2
TNFα
Caractéristiques et avantages
Concevez votre kit multiplex en choisissant les analytes disponibles dans ce panel.
Conditionnement
Plaque de 96 puits
Autres remarques
Sensibilité : se référer au protocole du kit pour connaître la sensibilité de chaque cytokine/chimiokine.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract