Principaux documents
SCWP29325
Millipore
membrane MF-Millipore
pore size 8.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Paramètres
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
160 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
8.0 μm pore size
84 % porosity
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Code du filtre : SCWP
Type de filtre : filtre écran
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3