SCT276
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe
Human
Synonyme(s) :
autophagosome live cell probe, green AP live cell probe, green autophagosome probe, green autophagy probe
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 5 nmol
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable