Principaux documents
SCMM-BM
Sigma-Aldrich
Human Mesenchymal-LS Basal Medium
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.76
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable