Principaux documents
SCMC001-S
Sigma-Aldrich
Kit de supplément pour épithéliums oculaires humains EPIGRO®
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Informations légales
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable