Principaux documents
SCM310
Sigma-Aldrich
Milieu de différenciation de la peau 3dGRO®
Synonyme(s) :
Milieu 3dGRO, Milieu de différenciation de la peau
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
Nomenclature NACRES :
NA.81
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 mL
Technique(s)
cell differentiation: suitable
Impuretés
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.6
Osmolalité
326-360 mOsm
Description générale
Le derme et l'épiderme de la peau humaine contiennent des couches de cellules reliées par les protéines de la MEC au niveau de la membrane basale. Les couches dermiques contiennent des nerfs, des follicules pileux, des vaisseaux sanguins, des fibroblastes, etc. Les couches épidermiques contiennent l'épithélium squameux, qui se compose des couches basale, épineuse (de Malpighi), granulaire et cornée, et sert de barrière à l'environnement extérieur, y compris contre les agents pathogènes et les infections. Dans la peau normale, les kératinocytes se répliquent dans la couche basale/parabasale et se différencient dans les couches ci-dessus. Dans la couche granulaire, les kératinocytes entrent en sénescence et se cornent, générant ainsi la couche cornée. Des modèles de peau en 3D organotypiques peuvent être générés en différenciant des kératinocytes humains primaires (PHK) à l'aide d'inserts de culture de type ''transwell'' (Millicell). Brièvement, les PHK sont ensemencés sur un équivalent dermique composé de collagène de queue de rat et de fibroblastes humains. L'ensemble est mis en culture jusqu'à ce que la monocouche de PHK atteigne la confluence, puis élevé jusqu'à l'interface milieu-air pendant 10 jours ou plus. Les PHK se stratifient et se différencient ensuite en épithélium squameux totalement différencié. Récemment, ces modèles de peau 3D organotypiques ont été utilisés par l'industrie cosmétique comme alternative aux essais sur les animaux.
Le milieu de différenciation de la peau 3dGRO® est une formulation optimisée pour une différenciation robuste des kératinocytes humains à l'aide de cultures 3D organotypiques pendant l'étape d'incubation milieu-air. Le milieu produit un épithélium squameux stratifié complexe contenant à la fois des populations cellulaires proliférantes (BrdU+) et cornées (Filaggrine+) dans les 10 jours. Il s'agit d'un milieu complet qui ne nécessite pas de suppléments.
Application
Milieu optimisé pour une différenciation robuste des kératinocytes humains grâce à des modèles de peau 3D organotypiques produisant un épithélium squameux stratifié complexe.
Domaine de recherche :
culture cellulaire
Qualité
Aspect : liquide limpide/pas de particules
pH : 7,0 à 7,6
Osmolarité : 326 à 360 mOsm
Stérilité : aucune croissance
Mycoplasmes : négatif
Endotoxines : <2 UE/ml
Analyse fonctionnelle : conforme
Stockage et stabilité
Le milieu de différenciation de la peau 3dGRO® doit être conservé à -20 °C. Après décongélation, conserver à 4 °C et utiliser dans les 2 semaines.
Informations légales
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.