SAU250ML20EP10
Poche suspendue d'assemblage Mobius® Silver 2D
250mL Standard PureFlex™
Synonyme(s) :
Mobius®, Silver, 250 mL Standard PureFlex™ End Ported Bag
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PureFlex™ film (with hanger)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
250 mL sample volume
Longueur
18.5 cm (7.3 in.)
Largeur
13.5 cm (5.3 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Composants
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp