RW0604700
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,5 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane renforcé
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
0.5 μm pore size
75 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•Préfiltration avec grande capacité de rétention pour un rendement supérieur
•Le substrat sans perte de matière ne laisse pas échapper de fibres en aval
Applications :
Préfiltration avant les filtres stérilisants
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3