REMRACKMM
Outil de retrait de membrane Milliflex® Quantum
for use with all Milliflex® and Milliflex Oasis® devices and media types
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Matériaux
316 stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
Niveau de qualité
Caractéristiques
autoclavable
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with MILLIFLEX®
for use with Milliflex and Milliflex Oasis devices and media types
Description générale
L'outil de retrait de membrane Milliflex® Quantum est un accessoire supplémentaire pour le système de détection rapide Milliflex® Quantum. Il peut être utilisé avec le système Milliflex® et avec le système Milliflex Oasis®. Le système Milliflex® Quantum est basé sur une technologie à fluorescence rapide et conçu pour la détection quantitative rapide des contaminants sur un large choix de matrices filtrables. Ce système simple et facile à utiliser peut détecter les micro-organismes viables filtrés sur une membrane à des niveaux de l'ordre de 1 UFC par échantillon. Le système Milliflex® Quantum utilise une technologie qui a fait ses preuves, basée sur une coloration enzymatique fluorescente universelle des micro-organismes viables. L'outil de retrait de membrane Milliflex® Quantum doit être utilisé sous une enceinte de sécurité microbiologique ou une hotte à flux laminaire.
Application
L'outil de retrait de membrane Milliflex® Quantum est un accessoire supplémentaire pour le système de détection rapide Milliflex® Quantum qui permet d'assurer le retrait de la membrane en toute sécurité. Il trouve son application dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau pour l'analyse de la bière, de l'eau en bouteilles, des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany