Principaux documents
QTUM000EX
Milli-Q
Cartouche de polissage Quantum®
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Quantum® EX
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
JA.13
Niveau de qualité
Caractéristiques
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack Quantum® est conçu pour débarrasser l'eau ultra pure des contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces. Il est constitué de résines échangeuses d'ions vierges et de résines Organex (mélange de charbon actif synthétique et de résines échangeuses d'ions vierges).
Les cartouches de polissage Quantum® EX peuvent être utilisées avec les systèmes Milli-Q® Biocel, Academic, Gradient et Synthesis.
Application
Pour les systèmes Milli-Q®. Contient des résines Organex et Ionex pour piéger les composés organiques et les ions présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Contient des résines Organex et Ionex pour éliminer les contaminants organiques et ioniques présents à l'état de traces.
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Purification par échange d'ions
  • Il est recommandé de remplacer tous les 6 mois.
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Composants
  • Organex (mélange de charbon actif synthétique et de résines échangeuses d'ions vierges)
  • Résines échangeuses d'ions vierges.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1